Läs mer
Brady™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-425
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ WorkHorse™ Serien Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av permanent polypropen och används för termotransferskrivare.
1600.00 SEK - 4115.00 SEK
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) |
|---|---|
| Beskrivning | Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6200; R6400 |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Produktkod | Brand | Storlek (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Storlek (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11598284
|
Brady™
031323 |
76,2 x 25,4 mm (B x H) |
2405.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 13-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11538294
|
Brady™
031328 |
76,2 x 50,8 mm (B x H) |
1600.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 13-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11508294
|
Brady™
031325 |
76,2 x 127 mm (B x H) |
4115.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 11-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11568284
|
Brady™
031320 |
25,4 x 12,7 mm (B x H) |
1740.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 13-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11518294
|
Brady™
031326 |
101,6 x 50,8 mm (B x H) |
2065.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11578284
|
Brady™
031321 |
69,85 x 31,75 mm (B x H) |
2765.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 13-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11528294
|
Brady™
031327 |
101,6 x 76,2 mm (B x H) |
3035.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 11-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
| UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) | |
| Akryl | |
| Matte | |
| Polypropen | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsidentifiering, allmän och industriell identifiering, märkskyltar | |
| -70 °C | |
| -94 °F till 266 °F | |
| 0.1143 mm |
| Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6200; R6400 | |
| Vitt | |
| Rulla | |
| Termisk överföring | |
| BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500 | |
| Rektangel | |
| 0,0045 tum. |