Läs mer
Brady™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-425
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ WorkHorse™ Serien Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av permanent polypropen och används för termotransferskrivare.
Brand:  Brady™ 031320
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11568284
  • 1740.00 SEK / 1 rullar
Beräknad leverans: 13-11-2026
Beskrivning
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Akryl
Matte
Polypropen
Termisk överföringsskrivaretikett
BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
-70 °C
10000 Etikett(er) / Roll
Rektangel
25,4 x 12,7 mm (B x H)
-70 °C till 130 °C
0.1143 mm
1 tum
25.40 mm
12.7 mm
Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6200; R6400
Vitt
Rulla
Termisk överföring
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsidentifiering, allmän och industriell identifiering, märkskyltar
3
THT-5-425-10
10000
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F till 266 °F
0,0045 tum.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.4 mm
0,5 tum
THT-5-425-10