Beskrivning
- Levereras med manipuleringssäkert polypropenlock
- Gjuten i bär-/hällhandtag
- Färg: Klar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 L |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 45 mm |
| Material | HDPE |
| Bredd (metrisk) | 130mm |
| Höjd (metrisk) | 295 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | Testad och certifierad för att uppfylla FN:s standarder för säker transport av farligt material |