Läs mer
Invitrogen™ xMAP™ Reporter-kalibratormikrosfärer (CAL2)
Beskrivning
xMAP™ Reporter-mikrosfärer (CAL2) är polystyrenmikrosfärer som internt är märkta med fluorescerande färgämnen. De fungerar som systemkalibratorer för Luminex xMAP teknikbaserade detektorer (såsom Luminex 200™) och är avsedda att normalisera rapportörskanalen (RP1).
Systemet Luminex™ 200™ säljs separat.
xMAP™ Reporter (CAL2) Kalibreringsmikrosfärer är polystyrenmikrosfärer som internt märks med fluorescerande färgämnen. De fungerar som systemkalibratorer för Luminex xMAP teknikbaserade detektorer (såsom Luminex 200™) och är avsedda att normalisera reporterkanalen (RP1).
Systemet Luminex™ 200™ säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kanalklassificering | CL1, CL2, Dubbel diskriminatorkanal (DD), Reporterkanal (RP1) |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument, Luminex™ 200™ system |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 8°grader. |
| Produktlinje | Luminex |
| Produkttyp | Kalibreringsmikrosfärer |
| Kvantitet | 5 ml |
| Frakt skick | Våt is |