Läs mer
Invitrogen™ xMAP™ Reporterkontrollmikrosfärer (CON2)
Produktkod. 11569396
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11569396 5 ml 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11569396 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L100CON2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
xMAP™ Reporter Control Microspheres (CON2) är polystyrenmikrosfärer som internt märks med fluorescerande färgämnen.
xMAP™ Reporter Control Microspheres (CON2) är polystyrenmikrosfärer som internt märks med fluorescerande färgämnen. Dessa Control Microspheres är avsedda att verifiera kalibreringen och systemets optiska integritet Luminex 200™ . Reporter Control Microspheres verifierar reporterkanalen.
Systemet Luminex™ 200™ säljs separat.
xMAP™ Reporter Control Microspheres (CON2) är polystyrenmikrosfärer som internt märks med fluorescerande färgämnen. Dessa kontrollmikrosfärer är avsedda att verifiera kalibrering och optisk integritet för Luminex 200™ systemet. Reporter Control Microspheres verifierar reporterkanalen.
Systemet Luminex™ 200™ säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kanalklassificering Reporterkanalen (RP1)
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument, Luminex™ 200™ system
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 8°grader.
Produktlinje Luminex
Produkttyp Kalibreringsmikrosfärer
Kvantitet 5 ml
Frakt skick Våt is