Läs mer
(Z)- Disperse Yellow 39, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)- Disperse Yellow 39 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O/c1-19(2)13-9-7-12(8-10-13)11-16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)18-16/h3-11,18H,1-2H3/b16-11+ |