missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZDHHC15 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 21627-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the DHHC palmitoyltransferase family. Mutations in this gene are associated with mental retardation X-linked type 91 (MRX91). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
ZDHHC15 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ZDHHC15 | |
DHHC 15, MRX91, Palmitoyltransferase ZDHHC15, ZDHHC15 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
158866 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.15 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q96MV8 | |
ZDHHC15 | |
ZDHHC15 Fusion Protein Ag16152 | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
ZDHHC15 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido