Läs mer
Zilpaterol, TRC
Produktkod. 30041246
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30041246 10 mg -
30041211 2.5 mg 2.5mg
30040712 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ43000010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119520-05-7
Molekylformel C14 H19 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 261.32
Synonym Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, (6R,7R)-rel-Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, trans-(±)-, RU 42173, Zilpaterol, trans-(±)-Zilpaterol
LEDER CC(C)N[C@@H]1CCN2C(=O)Nc3cccc([C@H]1O)c23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zilpaterol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O2/c1-8(2)15-11-6-7-17-12-9(13(11)18)4-3-5-10(12)16-14(17)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7H2,1-2H3,(H,16,19)/t11-,13-/m1/s1
Formel vikt 261.1477
Procent renhet >95%