Läs mer
Chemsplash Zip Labcoat T5/6-tyg, elastisk manschett
Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg som är mjukt och mikroporöst. Denna labbrock är en 2/3-lång kappa med krage och dragkedja och elastiska handleder.
Brand: Chemsplash 2772.400.011
Beskrivning
Chemsplash Labbrock
- 55GSM Typ PB 6B Tyg
- Dragkedja fram med självhäftande lock
- Elastiska manschetter
- Vik över krage
- Anti-Static Material
- Non-linting
- Silikon och latexfri
- PFAS-fri
- Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: The Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg, som är mjukt, mikroporöst och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna labbrock har en 2/3-längd design med krage och dragkedja, tillsammans med elastiska handleder för en åtsittande passform. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008 standarder, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Labbrocken överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5-9, vilket säkerställer att det ger det skydd som krävs för känsliga miljöer. Chemsplash tillbehören är designade för att skydda både bäraren och miljön och erbjuder maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Labbrock | |
Unisex | |
Vitt | |
Elastisk | |
Icke-steril | |
Hold (Håll) | |
Autoklaveringsbar |
5X-stor | |
Mikroporöst komposittyg | |
Dragkedja | |
Engångsbruk | |
Vätskor | |
Ja | |
Klass 100-100 000 (ISO 5-8) |