CAS RN 137076-22-3
CAS RN 137076-22-3
IUPAC Namn:
tert-butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
Synonymer:
tert-butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol):
213.28
Molekylär sammansättning:
C11H19NO3
InChi Key:
JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
1
–
2
av
2
Resultat
1
1-Boc-piperidin-4-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 137076-22-3 Molekylformel: C11H19NO3 Molekylvikt (g/mol): 213.28 MDL-nummer: MFCD02179019 InChI-nyckel: JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde,1-boc-4-formylpiperidine,1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde,1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde,n-boc-4-formylpiperidine,n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde,1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine,4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester,n-boc-piperidine-4-carbaldehyde,4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester PubChem CID: 1514430 IUPAC-namn: tert-butyl-4-formylpiperidin-1-karboxylat LEDER: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O