accessibility menu, dialog, popup

UserName

Provberedning, filtrering och förvaring

Spara nu

Fisher Scientific Logo
Har du inget konto?  Skapa ett konto
Produkter
Applikationer
Cellbiologi
Applikationer
Kemi
Genomik
Produktion & Bioprocessing
Applikationer
Produktion & Bioprocessing
Proteomik
Applikationer
Säkerhet
Main Menu

CAS RN 64048-12-0

SNNNN

CAS RN 64048-12-0

IUPAC Namn: 4-[3,4,5-tris(pyridin-4-yl)thiophen-2-yl]pyridine
Synonymer: 4-[3,4,5-tris(pyridin-4-yl)thiophen-2-yl]pyridine
Molekylvikt (g/mol): 392.48
Molekylär sammansättning: C24H16N4S
InChi Key: USWLOKMMUTWFMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: S1C(=C(C(=C1C1=CC=NC=C1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=NC=C1
Färg 
  • (4)
Kvalitet 
  • (4)
Fysisk form 
  • (4)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.