CAS RN 860010-37-3
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
av
2
Resultat
1
2-Metaxkarbonylloratadin, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
2-Metaxkarbonylloratadin, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.