CAS RN 881-95-8
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
av
2
Resultat
1
rac Metanefrinhydrokloridsalt, TRC
CAS: 881-95-8 Molekylformel: C10 H15 N O3 . Cl H Molekylvikt (g/mol): 233.69 Synonym: Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1),Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI),Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)-,Vanillyl alcohol, α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI),(±)-Metanephrine hydrochloride,Metanephrine hydrochloride,dl-Metanephrine hydrochloride,D,L-Metanephrine Hydrochloride,rac-Metanephrine Hydrochloride IUPAC-namn: 4-[1-hydroxy-2-(metylamino)etyl]-2-metoxyfenol; hydroklorid LEDER: Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1