CAS RN 884305-06-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
6-Kloro-5-(2-kloro-1-hydroxyetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
CAS: 884305-06-0 Molekylformel: C10 H9 Cl2 N O2 Molekylvikt (g/mol): 246.09 Synonym: 2H-Indol-2-one, 6-chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-1,3-dihydro-, 6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)indolin-2-one IUPAC-namn: 6-kloro-5-(2-klor-1-hydroxyetyl)-1,3-dihydroindol-2-ett LEDER: O=C1NC2=C(C=C(C(O)CCl)C(Cl)=C2)C1