CAS RN 887407-06-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
av
3
Resultat
1
Metyl 1,4-Dihydro-4-(2'-trifluormetyl) fenyl-pyridin-3-karboxylat-5-etyl Karboxamid, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
Metyl 1,4-Dihydro-4-(2'-trifluormetyl) fenyl-pyridin-3-karboxylat-5-etyl Karboxamid, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
3
Metyl 1,4-Dihydro-4-(2'-trifluormetyl) fenyl-pyridin-3-karboxylat-5-etyl Karboxamid, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.