CAS RN 887407-08-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
av
2
Resultat
1
1-metyl-3 (hydroxy- (3-pyridyl) metyl) Pyrrolidin (blandning av diastereomerer), TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
1-metyl-3 (hydroxy- (3-pyridyl) metyl) Pyrrolidin (blandning av diastereomerer), TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.