CAS RN 888-12-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
av
2
Resultat
1
(2E)-1-(2-Hydroxyfenyl)-3-fenyl-2-propen-1-one, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
(2E)-1-(2-Hydroxyfenyl)-3-fenyl-2-propen-1-one, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.