CAS RN 894-76-8
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
7-amino-5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (7-aminodemetylflunitrazepam), Mikromol™
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.