CAS RN 934593-90-5
CAS RN 934593-90-5
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
av
3
Resultat
1
Tocris Bioscience™ LW 6
Malate dehydrogenase-2 (MDH2) inhibitor; also inhibits HIF-1α
2
3