accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 97207-47-1

IUPAC Namn: —
Synonymer: —
Molekylvikt (g/mol): —
Molekylär sammansättning: —
InChi Key: —
SMILES: —
Färg 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)