accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1092372-91-2

H3CH3CCH3PNH2CH3CH3H3CH3CH3CCH3PNH2CH3CH3H3CClRuCl

CAS RN 1092372-91-2

IUPAC Namn: bis((2-aminoethyl)di-tert-butyl)phosphane); dichlororuthenium
Synonymer: bis((2-aminoethyl)di-tert-butyl)phosphane); dichlororuthenium
Molekylvikt (g/mol): 550.54
Molekylär sammansättning: C20H48Cl2N2P2Ru
InChi Key: FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
SMILES: Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)