accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCH3NO

CAS RN 120-22-9

IUPAC Namn: N,N-diethyl-4-nitrosoaniline
Synonymer: N,N-diethyl-4-nitrosoaniline
Molekylvikt (g/mol): 178.24
Molekylär sammansättning: C10H14N2O
InChi Key: OLNMJIHADFYHAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=O
Fysisk form 
  • (1)
Kvantitet 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat