accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OSSFFNOO

CAS RN 1247819-59-5

IUPAC Namn: 1-{5-[(2,4-difluorophenyl)sulfanyl]-4-nitrothiophen-2-yl}ethan-1-one
Synonymer: 1-{5-[(2,4-difluorophenyl)sulfanyl]-4-nitrothiophen-2-yl}ethanone
Molekylvikt (g/mol): 315.31
Molekylär sammansättning: C12H7F2NO3S2
InChi Key: RMAMGGNACJHXHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC(=C(SC2=C(F)C=C(F)C=C2)S1)[N+]([O-])=O
Kvantitet 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Kvalitet 
  • (3)
Fysisk form 
  • (3)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat