accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1311254-51-9

NNNHFFFHClHCl

CAS RN 1311254-51-9

IUPAC Namn: 2-(trifluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine dihydrochloride
Synonymer: 2-(trifluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol): 264.07
Molekylär sammansättning: C7H10Cl2F3N3
InChi Key: NWCODVVXJNWZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.FC(F)(F)C1=CN2CCNCC2=N1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat