accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OCH3FFFNH2

CAS RN 1431329-84-8

IUPAC Namn: 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Synonymer: 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Molekylvikt (g/mol): 205.18
Molekylär sammansättning: C9H10F3NO
InChi Key: ZFHSTWVPCFNUGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=C(N)C=C1C)C(F)(F)F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat