accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3COOONHNOCH3OH3CNH

CAS RN 143851-98-3

IUPAC Namn: hydrogen N-{4-[2-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)ethyl]phenyl}-5-methoxy-9-oxo-9,10-dihydroacridine-4-carboxamide chloride
Synonymer: hydrogen N-{4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethyl]phenyl}-5-methoxy-9-oxo-10H-acridine-4-carboxamide chloride
Molekylvikt (g/mol): 600.11
Molekylär sammansättning: C34H34ClN3O5
InChi Key: IQOJZZHRYSSFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC1=C2NC3=C(C=CC=C3C(=O)C2=CC=C1)C(=O)NC1=CC=C(CCN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kvalitet 
  • (3)
Fysisk form 
  • (3)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)