accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 147181-08-6

H3NBrF

CAS RN 147181-08-6

IUPAC Namn: (4-bromo-2-fluorophenyl)methanaminium
Synonymer: (4-bromo-2-fluorophenyl)methanaminium
Molekylvikt (g/mol): 205.05
Molekylär sammansättning: C7H8BrFN
InChi Key: RLTFBWCBGIZCDQ-UHFFFAOYSA-O
SMILES: [NH3+]CC1=CC=C(Br)C=C1F
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat