accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPOOH3COH3COH3C

CAS RN 17053-13-3

IUPAC Namn: diethyl (2,2-dimethoxyethyl)phosphonate
Synonymer: diethyl 2,2-dimethoxyethylphosphonate
Molekylvikt (g/mol): 226.21
Molekylär sammansättning: C8H19O5P
InChi Key: XMORGWRBGODJMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=O)(CC(OC)OC)OCC
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat