accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFFOH

CAS RN 203915-48-4

IUPAC Namn: [3-(trifluoromethyl)phenyl][4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Synonymer: [3-(trifluoromethyl)phenyl][4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Molekylvikt (g/mol): 320.23
Molekylär sammansättning: C15H10F6O
InChi Key: DEIGXBAZAOVYHC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat