CAS RN 2108449-45-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
av
3
Resultat
1
Tocris Bioscience™ TAK 960 hydrochloride
Potent and selective PLK1 inhibitor
2
3