accessibility menu, dialog, popup

UserName

FOOHFCl

CAS RN 261762-53-2

IUPAC Namn: 2-(3-chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Synonymer: (3-chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol): 206.57
Molekylär sammansättning: C8H5ClF2O2
InChi Key: KYNHMNUEUZZTLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=C(F)C=CC(Cl)=C1F
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat