accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHSN

CAS RN 2719-23-5

IUPAC Namn: N-(1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Synonymer: acetamide, N-2-thiazolyl-
Molekylvikt (g/mol): 142.18
Molekylär sammansättning: C5H6N2OS
InChi Key: WXPLRSVMGRAIGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=NC=CS1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat