accessibility menu, dialog, popup

UserName

LaLaOClOClOOOClOClOOOClOClOO

CAS RN 32607-23-1

IUPAC Namn: dilanthanum(3+) tris(2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-bis(olate))
Synonymer: dilanthanum(3+) tris(2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-bis(olate))
Molekylvikt (g/mol): 898.7
Molekylär sammansättning: C18Cl6La2O12
InChi Key: XFCYTTPBGABCBW-UHFFFAOYSA-H
SMILES: [La+3].[La+3].[O-]C1=C(Cl)C(=O)C([O-])=C(Cl)C1=O.[O-]C1=C(Cl)C(=O)C([O-])=C(Cl)C1=O.[O-]C1=C(Cl)C(=O)C([O-])=C(Cl)C1=O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat