accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3PCH3SPCH3CH3S

CAS RN 3676-97-9

IUPAC Namn: tetramethyl-1λ⁵,2λ⁵-diphosphane-1,2-dithione
Synonymer: tetramethyl-1λ⁵,2λ⁵-diphosphane-1,2-dithione
Molekylvikt (g/mol): 186.21
Molekylär sammansättning: C4H12P2S2
InChi Key: LGZQQMXQPAHRIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CP(C)(=S)P(C)(C)=S

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat