accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH2F

CAS RN 470702-37-5

IUPAC Namn: 4-ethoxy-2-fluoroaniline
Synonymer: 4-ethoxy-2-fluoroaniline
Molekylvikt (g/mol): 155.17
Molekylär sammansättning: C8H10FNO
InChi Key: HDPGMJKNRMBTHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC(F)=C(N)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat