accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 52-78-8

IUPAC Namn:
Synonymer:
Molekylvikt (g/mol):
Molekylär sammansättning:
InChi Key:
SMILES:
Certifikat och efterlevnad 
  • (1)
  • (1)
dimIndustryType 
  • (1)
  • (1)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat