accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 53498-32-1

CH3H3CSCH3H3CN

CAS RN 53498-32-1

IUPAC Namn: 4,5-dimethyl-2-(2-methylpropyl)-1,3-thiazole
Synonymer: 4,5-dimethyl-2-(2-methylpropyl)-1,3-thiazole
Molekylvikt (g/mol): 169.29
Molekylär sammansättning: C9H15NS
InChi Key: NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CC1=NC(C)=C(C)S1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat