accessibility menu, dialog, popup

UserName

NPbN

CAS RN 592-05-2

IUPAC Namn: plumbanedicarbonitrile
Synonymer: plumbanedicarbonitrile
Molekylvikt (g/mol): 259.2
Molekylär sammansättning: C2N2Pb
InChi Key: UMTFPTCPRUEQHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#C[Pb]C#N

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat