accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3NH3CCH3H3CHO

CAS RN 7005-47-2

IUPAC Namn: hydrogen 2-(dimethylamino)-2-methylpropan-1-ol chloride
Synonymer: dimethylamino methylpropanol
Molekylvikt (g/mol): 153.65
Molekylär sammansättning: C6H16ClNO
InChi Key: QVNXEWQCNPSJLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CN(C)C(C)(C)CO

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat