accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CNOCH3CH3

CAS RN 848243-25-4

IUPAC Namn: 2-(propan-2-yloxy)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Synonymer: 2-isopropoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Molekylvikt (g/mol): 263.14
Molekylär sammansättning: C14H22BNO3
InChi Key: DLFPLUKZBSELRD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC1=C(C=CC=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat