accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 84863-83-2

ClClSH2N

CAS RN 84863-83-2

IUPAC Namn: 2,3-dichlorobenzene-1-carbothioamide
Synonymer: 2,3-dichlorobenzenecarbothioamide
Molekylvikt (g/mol): 206.08
Molekylär sammansättning: C7H5Cl2NS
InChi Key: PRRMJTDPKZBCCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat