accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNH2N

CAS RN 883291-45-0

IUPAC Namn: 1-[4-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Synonymer: 1-[4-(2-methylimidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Molekylvikt (g/mol): 187.25
Molekylär sammansättning: C11H13N3
InChi Key: JOMOQABDRBJMDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC=CN1C1=CC=C(CN)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat