accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 885952-28-3

ONNOHCl

CAS RN 885952-28-3

IUPAC Namn: 4-(benzyloxy)-2-chloropyrimidin-5-ol
Synonymer: 4-(benzyloxy)-2-chloropyrimidin-5-ol
Molekylvikt (g/mol): 236.66
Molekylär sammansättning: C11H9ClN2O2
InChi Key: URJRKXXIIWYWIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CN=C(Cl)N=C1OCC1=CC=CC=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat