accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 9000-86-6

IUPAC Namn: 1-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Synonymer: 1-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-5-methyl-3H-pyrimidine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol): 272.26
Molekylär sammansättning: C11H16N2O6
InChi Key: VVJYUAYZJAKGRQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CN(C2CC(O)C(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat