CAS RN 9054-89-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Superoxiddismutas, MP Biomedicals™
Katalyserar omvandlingen av superoxid till syre och väteperoxid. Superoxiddismutas, MP Biomedicals är ett antioxidantenzym och ett viktigt försvar i celler som utsätts för syre. Det är ett metalloprotein med låg molekylvikt som finns i aerob ce