accessibility menu, dialog, popup

UserName

BONNHOHOOHHCl

CAS RN 913835-44-6

IUPAC Namn: {4-[4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carbonyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Synonymer: 4-[4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carbonyl]phenylboronic acid hydrochloride
Molekylvikt (g/mol): 314.57
Molekylär sammansättning: C13H20BClN2O4
InChi Key: VZGUMMZRYDMYMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.OCCN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat