accessibility menu, dialog, popup

UserName

OFFFFFBr

CAS RN 92737-01-4

IUPAC Namn: 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluorobutan-2-one
Synonymer: 1-bromo-3,3,4,4,4-pentafluorobutan-2-one
Molekylvikt (g/mol): 240.96
Molekylär sammansättning: C4H2BrF5O
InChi Key: HHGIRNBWKHUFNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)CBr
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat