Vad är DNA-forensik?
DNA-forensik är tillämpningen av DNA-analys på juridiska och kriminaltekniska frågeställningar. Genom att undersöka genetiskt material från blod, saliv, hudceller, hårsäckar eller till och med små mängder så kallad ”touch-DNA” kan laboratorier skapa en DNA-profil som är mycket specifik för en individ.
Sedan introduktionen i slutet av 1980-talet har DNA-analys i grunden förändrat det kriminaltekniska utredningsarbetet. Den bidrar till att lösa kalla fall, hjälper till att rätta till justitiemord och stödjer identifieringen av offer vid katastrofer. Framsteg inom PCR-teknik, STR-profilering och snabba DNA-system gör det idag möjligt att analysera betydligt mindre eller mer degraderade prover.
Från spårprov till DNA-profil
1. Insamling och bevarande
Att samla in prover utan kontaminering är avgörande. Topsar, handskar, sterila rör och korrekta transportförhållanden säkerställer provets integritet. Även mindre miljöpåverkan kan bryta ned DNA, vilket gör dokumentation och en obruten beviskedja (chain of custody) nödvändiga.
2. Extraktion och rening
I laboratoriet separeras DNA från provmaterialet och eventuella inhibitorer. Moderna metoder använder magnetiska partiklar eller spinkolonner som är särskilt utvecklade för forensiska tillämpningar och möjliggör effektiv utvinning även från degraderade eller mycket små provmängder.
3. Kvantifiering och kvalitetsbedömning
Före STR-amplifiering bestäms mängden och kvaliteten på DNA med hjälp av realtids-PCR. Dessa analyser ger information om:
- Total mängd humant DNA
- Manligt specifikt DNA
- Grad av nedbrytning
- Möjliga PCR-inhibitorer
Dessa värden stödjer valet av lämpliga arbetsparametrar, såsom mängd mall-DNA eller antal cykler.
4. STR-amplifiering och profilering
Profilering av korta tandemupprepningar (Short Tandem Repeats, STR) är den globala standarden inom forensisk DNA-analys. Specifika genregioner amplifieras och analyseras för att generera en individuell DNA-profil som kan jämföras med referensprover eller matchas mot godkända nationella databaser.
Kvalitet, kontaminationskontroll och standarder
Eftersom forensiska resultat har direkta juridiska konsekvenser måste laboratorier följa strikta kvalitetsstandarder.
Viktiga aspekter inkluderar:
- Validerade metoder och reagenser för realistiska fallprover
- Strikt kontaminationskontroll, till exempel fysisk separation av pre- och post-PCR-områden
- Dokumenterad beviskedja för att spåra varje bearbetningssteg
- Efterlevnad av ISO/IEC 17025, den internationella standarden för provningslaboratoriers kompetens
Dessa åtgärder säkerställer reproducerbarhet, spårbarhet och juridisk giltighet för resultaten.
Nya trender inom DNA-forensik
Förbättrad provberedning
Nya extraktionskemier ökar framgångsgraden för degraderat eller svårt spårmaterial.
Avancerade kvantifieringsmetoder
Moderna multiplex-PCR-kit ger mer detaljerad information om provets kvalitet och stödjer välgrundade beslut i STR-arbetsflödet.
Automatisering och hög genomströmning
Automatiserade extraktionssystem minskar manuellt arbete, minimerar felkällor och gör det möjligt för laboratorier att hantera ett ökande antal ärenden.
Innovativa tillämpningar
Nya teknologier inkluderar:
- Next-generation sequencing (NGS) för STR- och SNP-analyser
- Forensisk genealogi
- Epigenetisk åldersbestämning
- Mikrobiombaserade utredningsmetoder
Dessa metoder lovar djupare insikter från begränsat eller komplext spårmaterial.