Sluta kompromissa med steriliteten: locket utformat för autoklaveringsarbetsflöden
Mars 2026 | 3 min läsning | Av: Alistair Rees
Sluta kompromissa med steriliteten: locket utformat för autoklaveringsarbetsflöden
Varför DURAN™ autoklavflaska med trycklockssystem från DWK Life Sciences överträffar laboratorieflaskor med skruvlock vid autoklavering av vatten, vätskor och medier
I sterila forskningsmiljöer med höga krav, såsom gnotobiotiska anläggningar, har forskare inte råd med en enda kontaminationshändelse. Inom detta område kan brister i steriliteten äventyra månader eller till och med år av experimentellt arbete. Därför väljer många forskare DURAN™ autoklavflaska med trycklockssystem framför traditionella laboratorieflaskor med blått skruvlock för sterilisering av dricksvatten till djur.
Utformad för sterilitet: färre kontaminationspunkter
En av de största utmaningarna med konventionella laboratorieflaskor med GL 45-gänga är dolda kontaminationsfällor. Skruvlockssystem innehåller gängor, spår och plastiska hällringar som är svåra att rengöra och sterilisera noggrant. I stället har DURAN™ autoklavflaska en slät och enkel glas hals samt ett enstycks trycklock i gummi. Denna minimalistiska design minskar de områden där mikroorganismer kan fastna och överleva, vilket reducerar risken för kontaminering.
Ingen efterdragning efter autoklavering = ingen risk efter autoklavering
Skruvlock måste hållas lösa före autoklavering för att undvika farlig tryckuppbyggnad och därefter dras åt igen. Detta manuella steg innebär en möjlig väg för rekontaminering. Med DURAN™ trycklock för autoklav sitter locket kvar, förseglingen bildas automatiskt och ingen manuell hantering krävs efter autoklavering. Genom att eliminera detta steg tas en av riskerna för kontaminering bort vid beredning av sterila vätskor. Användare framhåller att efterdragning av skruvlock är en känd svag punkt i steriliseringsarbetsflöden.
Inbyggd processindikator: vakuum-“fördjupningen”
En av de mest uppskattade egenskaperna hos DURAN™ trycklock för autoklav är dess automatiska processindikator. När en DURAN™ autoklavflaska svalnar efter autoklavering sjunker det interna trycket och drar det flexibla gummilocket inåt, vilket skapar en synlig central fördjupning, liknande förseglingen på konserveringsburkar.
Denna fördjupning ger forskare en omedelbar visuell bekräftelse på att:
  • flaskan och locket har genomgått termisk behandling
  • ett vakuum har bildats inuti
  • innehållet har förblivit hermetiskt förseglat (i tester under många månader)
Forskare förlitar sig på denna visuella bekräftelse under kemiskt intensiva överföringssteg, där tydlig kontroll är avgörande.
Säker förslutning vid krävande hantering
Steriliserade flaskor med dricksvatten som används i bakteriefria musanläggningar utsätts för krävande hantering, inklusive:
  • fullständig nedsänkning i starka kemiska steriliseringsmedel (såsom klordioxidlösningar)
  • överföring genom en desinficerad överföringscylinder eller port till en isolator
Forskare påpekar att ett stadigt och pålitligt lock är avgörande vid lutning, rotation och manövrering av tunga vattenfyllda flaskor. DURAN™ trycklock för autoklav ger en tät och pålitlig förslutning som sitter säkert genom hela processen, till skillnad från skruvlock som kan lossna eller läcka.
Utformad för verkliga steriliseringsarbetsflöden
Inom mikrobiomforskning genomför forskare rutinmässigt:
  • vakuumtester
  • dagliga Dart™ luftborttagningstester
  • utskrifter av autoklavcykler
  • strikta diagnostiska kontroller före varje cykel
De föredrar utrustning de kan lita på och som levererar konsekventa resultat varje gång. Användare rapporterar att DURAN™ autoklavflaska med trycklockssystem “helt enkelt är det mest logiska valet” för dessa krävande processer, och nya forskare tar ofta i bruk den tack vare den etablerade tillförlitligheten.
Återanvändbar och praktisk för flera cykler
Även om de formellt betraktas som “engångsprodukter” kan DURAN™ trycklock för autoklav användas tillförlitligt i upp till fem autoklavcykler utan fel. Denna balans mellan robusthet och praktisk användning gör dem till ett ekonomiskt och pålitligt alternativ för laboratorier som autoklaverar vatten dagligen. Särskilt nu när de helt återanvändbara DURAN™ autoklavflaskorna finns tillgängliga i två nya användarvänliga storlekar: 500 och 1000 mL.
När sterilitet är avgörande och tillförlitlighet kan avgöra framgången i långsiktig forskning, utmärker sig DURAN™ autoklavflaska med trycklockssystem som det självklara valet.