missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3H-1,2-Dithiole-3-thione, TRC

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

1675.00 SEK - 7075.00 SEK

Kemiska identifierare

CAS 534-25-8
Molekylformel C3 H2 S3
Molekylvikt (g/mol) 134.24
IUPAC-namn dithiole-3-thione
LEDER S=C1SSC=C1
Se fler specifikationer

Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30385018
Visa dokument
Toronto Research Chemicals
TRC-D494365-100MG
100 mg
7075.00 SEK
100mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30375920
Visa dokument
Toronto Research Chemicals
TRC-D494365-10MG
10 mg
1675.00 SEK
10mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30371641
Visa dokument
Toronto Research Chemicals
TRC-D494365-25MG
25 mg
2205.00 SEK
25mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning

Beskrivning

Specifikationer

Kemiska identifierare

534-25-8
134.24
S=C1SSC=C1
C3 H2 S3
dithiole-3-thione

Specifikationer

3H-1,2-Dithiole-3-thione
C3 H2 S3
S=C1SSC=C1
134.24
534-25-8
InChI=1S/C3H2S3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H
dithiole-3-thione
133.9319
Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Rekommenderad förvaring : -20°C

SDS
Dokument

Dokument

Produktspecifikationer
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.